Documenti fondamentali
TEM-LFH2100AR1.3
Sigma-Aldrich
QUANTIFOIL on London Finder Grids (H2)
Gold Grids, size 200 mesh, pack of 100
Sinonimo/i:
Electron Microscopy Grids from QUANTIFOIL
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
pack of 100
Misura
200 mesh
Descrizione generale
QUANTIFOIL Gold Grids, 200 Mesh, 1.2 micron hole, 2.5 micron period. London Finder Grids (H2), Pitch 127 micron, 200 mesh, 100/pk
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)