TEM-HC400-AU-UL
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 400 mesh, box of 25
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 25
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 400 Mesh, 25/box
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)