Documenti fondamentali
TEM-FF150CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
FORMVAR SQUARE MESH - CU 150 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Confezionamento
box of 50
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm ultrathin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)