Documenti fondamentali
TEM-FCF200AU
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Gold Grids
size 200 mesh, box of 25 ×
Sinonimo/i:
Formvar/Carbon 200 Mesh, Gold
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25 ×
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)