Documenti fondamentali
TEM-FCF100NI
Sigma-Aldrich
Formvar/Carbon Supported Nickel Grids
size 100 mesh, box of 25 ×
Sinonimo/i:
Formvar/Carbon 100 Mesh, Ni, 25pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25 ×
Misura
100 mesh
Descrizione generale
A formvar coated TEM grid, stabilized with evaporated carbon film. This type of coating is excellent for specimen support, especially for ultra thin sections.
Thickness: 10nm Formvar and 1nm Carbon
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
TEM-FCF100NI4061841758129