TEM-CF400HCU
Carbon Film Supported Copper Hexagonal Mesh Grid
size 400 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM ONLY ON 400 HEX COPPER GRIDS 25/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Prodotti consigliati
Materiali
carbon film
copper grid
Descrizione
film layer thickness 5 - 6 nm carbon
Confezionamento
box of 25
Misura
400 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported hexagonal mesh grids. Copper grid, 400 mesh. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-CF400HCU | 4061842454853 |