Documenti fondamentali
TEM-CF300NI
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Nickel Square Mesh
size 300 mesh, box of 25
Sinonimo/i:
CARBON FILM 300# NICKEL 25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 25
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Nickel grid, 300 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)