Documenti fondamentali
TEM-CF300AUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CARBON SQUARE - MESH - AU 300 MESH UL 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Confezionamento
box of 50
Misura
300 mesh
Descrizione generale
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 300 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)