TEM-CF200-CU-ET
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 200 mesh, box of 50
Confezionamento
box of 50
Misura
200 mesh
Categorie correlate
Descrizione generale
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 200 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)