Documenti fondamentali
TEM-CF200AU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
Sinonimo/i:
CRBON FILM 200 MESH AU 50/BX
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
Confezionamento
box of 50
Misura
200 mesh
Descrizione generale
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)