Documenti fondamentali
TEM-CF150-CU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
Codice UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Misura:
150 mesh
Confezionamento:
box of 50
Confezionamento
box of 50
Misura
150 mesh
Descrizione generale
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)