Key Documents
T152005
N'-HYDROXY-1-METHYL-2-[2-(PHENYLSULFANYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINECARBOXIMIDAMIDE SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C10H16N4O5S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.391
Numero MDL:
Altre note