Documenti fondamentali
SYNM131519
Synthware #15 o-ring joint to inner joint adapter
joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware M131519, glass joint adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS19/22
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware M131519
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware adapter with #15 O-Ring and an inner joint (19/22) to inner ground glass.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)