Documenti fondamentali
SYNF461025
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
Sinonimo/i:
Synthware F461025, round flask with side arm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F461025
Capacità
25 mL
Misura valvola
0-4 mm
Descrizione generale
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)