Documenti fondamentali
SYNF394100
Synthware powder funnel with 60 degree offset
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Sinonimo/i:
Synthware F394100, glass powder funnel
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F394100
Diametro sommità
100 mm
Descrizione generale
For use with multi-neck flasks.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)