Documenti fondamentali
SYNF374200M
Synthware filter funnel with glass stopcock and high vacuum valve
200 mL, joint: ST/NS 14/20, porosity: medium
Sinonimo/i:
Synthware F374200M, filter funnels with fritted disc
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Materiali
borosilicate glass
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F374200M
Capacità
200 mL
200 mL
Diam. disco
40 mm
Diam. filtro
40 mm
Dimensione pori
10-15 μm
Descrizione generale
With a 0-4 mm high vacuum valve and a 2 mm glass stopcock having constant pressure retention device.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)