SYNF341115
Synthware™ two neck pear shaped flask
15 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware F341115, 2-neck pear shape flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
two-neck (angled side neck)
Giunto
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F341115
Capacità
15 mL
15 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)