SYNF314000
Synthware™ recovery flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Synthware F314000, oval shape flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F314000
Capacità
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNF314000-1EA | 4061832208398 |