SYNF110350
Synthware™ Dewar flask, tall form with metal housing
flask capacity 350 mL, tall form with metal housing
Sinonimo/i:
Synthware F110350
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum flask
Giunto
Joints neck (70)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware F110350
D.I. × profondità
7 cm × 12.5 cm
Capacità pallone
350 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Dewar flask with weighted metal base for stability and with a full-length aluminum housing which extends to the top rim for added protection.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)