Documenti fondamentali
SYNB257040L
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 500 mm
Sinonimo/i:
Synthware B257040L
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware B257040L
D.E. × alt.
500 mm
Descrizione generale
With 10 mm O.D. hose connection.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)