SYNA881420G
Synthware™ vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A881420G, T-shape vacuum gas adapter
About This Item
Prodotti consigliati
Giunto
joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A881420G
Descrizione generale
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)