SYNA601250
Synthware™ modified anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A601250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS14/20
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A601250
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With two 4 mm drain holes at the base of the inner tube to allow solvent to drain back into the evaporation flask.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA601250-1EA | 4061832189505 |