Documenti fondamentali
SYNA381420
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
Synthware A381420, glass adapter with stopcock
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Giunto
male joint: ST/NS14/20
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A381420
Categorie correlate
Descrizione generale
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)