SYNA232419
Synthware™ anti-splash adapter with fritted disc
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinonimo/i:
Synthware A232419, rotary evaporator bump trap
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Giunto
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware A232419
Capacità
100 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam from being carryover.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNA232419-1EA | 4061832188829 |