SLW5100-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 5100-250
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Giunto
joint neckWIDE-MOUTH
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 5100-250
Altezza
133 mm
Diam. est. corpo
78 mm
Capacità
250 mL
250 mL
D.I. collo
33 mm
Misura tappo
33
Descrizione generale
- Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
- Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
- Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
- White graduations and marking spot
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)