Documenti fondamentali
SLW4980-50
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
50 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4980-500
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neckNARROW-NECK
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 4980-50
Altezza
78 mm
Diam. est. corpo
51 mm
Capacità
50 mL
50 mL
D.I. collo
14 mm
Misura tappo
14
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)