Documenti fondamentali
SLW4980-125
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
125 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4980-125
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
Pyrex flask
flat bottom
Giunto
joint neckNARROW-NECK
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated
without cap
heavy duty
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 4980-125
Altezza
114 mm
Diam. est. corpo
67 mm
Capacità
125 mL
125 mL
D.I. collo
23 mm
Misura tappo
23
Raccordi
narrow neck
Descrizione generale
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Altre note
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW4980-125-12EA4061832442976