Documenti fondamentali
SLW4500/02M
Pyrex® Square plastic feet
for 50 mL measuring cylinder
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 4500/02M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
polyethylene
Produttore/marchio commerciale
4500/02M
SciLabware
Descrizione generale
For use with SLW3205 cylinders
Caratteristiche e vantaggi
  • Manufactured from polyethylene
  • Replacement feet for PYREX® 3205 range of measuring cylinders.
  • Hexagonal foot shape
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW4500/02M-10EA4061832442327