Documenti fondamentali
SLW3700/06
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
125 mL, disc diam. 65 mm, porosity grade 3
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3700/06
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
3700/06
SciLabware
Capacità
125 mL
125 mL
Diam. disco
65 mm
Dimensione pori
grade 3 porosity
Categorie correlate
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)