SLW3620/02
Pyrex® Büchner filter funnels with sintered disc
30 mL, disc diam. 30 mm, porosity grade 1
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3620/02
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
3620/02
SciLabware
Capacità
30 mL
30 mL
Diam. disco
30 mm
Dimensione pori
grade 1 porosity
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)