Documenti fondamentali
SLW3460/02M
Pyrex® Centrifuge tubes
graduated, conical base, 15 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 3460/02M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiali
conical base
Caratteristiche
graduated
Produttore/marchio commerciale
3460/02M
SciLabware
D.I. collo
17 mm
Capacità
15 mL
Descrizione generale
  • Centrifuge tube with white enamel graduations
  • Graduated 0 - 3ml in 0.1ml divisions and 3 - 10ml in 0.5ml divisions
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Can be centrifuged up to 3000 RCF values
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)