SLW2190/04M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
250 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 2190/04M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE key
conical
Giunto
joint stopper24/29
Produttore/marchio commerciale
2190/04M
SciLabware
Capacità
250 mL
250 mL
Foro rubinetto
2.5 mm
Descrizione generale
- Complies to ISO 4800, Type 1
- Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
- With interchangeable PTFE key
- Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)