SLW1626/20M
Pyrex® Test tubes, without rim, heavy wall
45 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1626/20M
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Push fit
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
SciLabware 1626/20M
D.E. × lungh.
24 mm × 150 mm
Capacità
45 mL
45 mL
Diam. tubo
24 mm
Spessore delle pareti
1.8 mm
Descrizione generale
- Conforms to ISO 4142
- Rimless test tubes with a heavy wall to provide extra mechanical strength
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for high resistance to thermal shock and chemical attack
Robust construction reduces possibility of breakages:
- Lower replacement costs
- Improved user safety
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)