Documenti fondamentali
SLW1200/04M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1200/04M
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Caratteristiche
plain neck
Confezionamento
pack of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
1200/04M
SciLabware
Altezza
240 mm
Diam. bulbo
58 mm
Capacità
100 mL
100 mL
D.I. × D.E. collo
17 mm × 22 mm
Descrizione generale
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)