Documenti fondamentali
SLW1020/16D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1020/16D
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
1020/16D
SciLabware
Altezza
142 mm
Diametro della base
68.0 mm
Diametro sommità
59 mm
Capacità
500 mL
Descrizione generale
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)