Key Documents
SIK7718-10
Sigma-Aldrich
(12-Dodecylphosphonic acid)triethylammonium chloride
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H41ClNO3P
Peso molecolare:
385.95
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
This coupling agent is used to create positively charged surfaces and potential antimicrobial surfaces.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3