Documenti fondamentali
SIK7701-10
Sigma-Aldrich
12-Aminododecylphosphonic acid hydrochloride salt
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H29ClNO3P
Peso molecolare:
301.79
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Applicazioni
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)