SIK7503-10
11-Methylundecanoatephosphonic acid
≥95%
Saggio
≥95%
Forma fisica
solid
Durata
3 years under the recommended conditions
Colore
white
Categorie correlate
Applicazioni
Thanks to the carbonyl function, this coupling agent can react with amine or aminooxy function on biomolecules to form imine or oxime ligation.
Note legali
Product of SiKEMIA
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)