Key Documents
SIK2801-10
Sigma-Aldrich
4,4′-Sulfonyldibenzoic acid
≥97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H10O6S
Numero CAS:
Peso molecolare:
306.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
≥97%
InChI
1S/C14H10O6S/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)21(19,20)12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H,(H,15,16)(H,17,18)
SQJQLYOMPSJVQS-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of SiKEMIA
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3