Key Documents
S672696
1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE,1,1-DIOXIDE TRIBENZYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C28H26N2O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
470.595
Numero MDL:
Altre note