Key Documents
S635006
N,N'-(1,4-PHENYLENEDIMETHYLIDYNE)BIS(2-CHLORO-4-NITROANILINE)
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C20H12Cl2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
443.249
Numero MDL:
Altre note