Key Documents
S617849
2-(M-AMINOPHENYL)-1-DODECYLBENZIMIDAZOLE-5-SULFONIC ACID,SODIUM SALT
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C25H34N3NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
479.622
Numero MDL:
Altre note