Key Documents
S264032
3-ANTHRACEN-9-YL-1-(4-(3-ANTHRACEN-9-YL-ACRYLOYL)-PHENYL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C40H26O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.652
Numero MDL:
Altre note