Key Documents
R514187
1-(3-BROMO-2-HYDROXY-PHENYL)-3-(6-CHLORO-4H-BENZO(1,3)DIOXIN-8-YL)-PROPENONE
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C17H12BrClO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
395.64
Numero MDL:
Altre note