Key Documents
R433063
2-AMINO-6-TERT-BUTYL-4,5,6,7-4H-BENZO(B)THIOPHENE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C14H21NO2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.393
Numero MDL:
Altre note