Key Documents
R219746
3-BETA-ACETOXY-5,8-EPIDIOXY-23,24-DINOR-5-ALPHA,8-ALPHA-CHOL-9(11)-EN-22-AL
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C24H34O5
Peso molecolare:
402.536
Numero MDL:
Altre note