QBD11435
Tetra(-amido-dPEG ®11-MAL)pentaerythritol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C141H248N12O64
Peso molecolare:
3135.52
Codice UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
Architettura del polimero
shape: branched
functionality: homofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
Tetra(-amido-dPEG®₁₁-MAL)pentaerythritol has four connected dPEG spacers that are each capped with a maleimide group which can react with a free thiol.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)