Documenti fondamentali
QBD10540
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®24-Azide (Azido-m-dPEG ®24)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C49H99N3O24
Numero CAS:
Peso molecolare:
1114.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352125
NACRES:
NA.22
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
m-dPEG ®₂₄-Azide (Azido-m-dPEG ®₂₄) can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by copper-catalyzed "click" chemistry in which the azide is used to react with terminal alkynes or strained alkynes.
Note legali
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)