QBD10416
MAL-dPEG®4-(m-dPEG4)3
>90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Branched mPEG-maleimide, MAL-PEG4-(PEG4-OMe)3, MAL-PEG4-(m-PEG4)3
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90% (HPLC)
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Architettura del polimero
functionality: monofunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)