QBD10277
Amino-dPEG®8-acid
Sinonimo/i:
1-Amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oic acid, 27-Amino-4,7,10,13,16,19,22,25-octaoxaheptacosanoic acid, Polyethylene glycol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>90%
Stato
solid or viscous liquid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Gruppo funzionale
amine
carboxylic acid
Architettura del polimero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
InChI
1S/C19H39NO10/c20-2-4-24-6-8-26-10-12-28-14-16-30-18-17-29-15-13-27-11-9-25-7-5-23-3-1-19(21)22/h1-18,20H2,(H,21,22)
YLKOHZCQTVYVDB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
QBD10277-100MG | 4061832877181 |
QBD10277-1000MG | 4061832877174 |